Wichtige Dokumente
635065
Titan(IV)-oxid, Rutil
<110>, single crystal substrate, ≥99.9% trace metals basis, L × W × thickness 10 mm × 10 mm × 0.5 mm
Synonym(e):
Titandioxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
optical grade
Assay
≥99.9% trace metals basis
Form
single crystal substrate
single side polished
Härte
7 mohs
L × B × Dicke
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
Durchlässigkeit
0.5-4.5 μm
mp (Schmelzpunkt)
1840 °C
Dichte
4.17 g/mL at 25 °C (lit.)
4.26 g/mL at 25 °C
Halbleitereigenschaften
<110>
SMILES String
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
InChIKey
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Eigenschaften
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes