Wichtige Dokumente
634905
4′-Ethoxy-2′-Hydroxy-3′-Methylacetophenon
97%
About This Item
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
50-54 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CCOc1ccc(C(C)=O)c(O)c1C
InChI
1S/C11H14O3/c1-4-14-10-6-5-9(8(3)12)11(13)7(10)2/h5-6,13H,4H2,1-3H3
InChIKey
JZJNFRYRYWLJBP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)