Merck
632708
Sigma-Aldrich
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-nitrobenzol
97%
Synonym(e):
3-Nitrophenylboronsäurepinakolester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(3-nitrophenyl)-1,3,2-dioxaborolan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H16BNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
76-80 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccc(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H16BNO4/c1-11(2)12(3,4)18-13(17-11)9-6-5-7-10(8-9)14(15)16/h5-8H,1-4H3
InChIKey
JWEAFTZTLIGAQU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)