Merck
632481
Sigma-Aldrich
2-(Pivaloylamino)-pyridin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
71-75 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)C(=O)Nc1ccccn1
InChI
1S/C10H14N2O/c1-10(2,3)9(13)12-8-6-4-5-7-11-8/h4-7H,1-3H3,(H,11,12,13)
InChIKey
CGSPVYCZBDFPHJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)