Merck
631906
Sigma-Aldrich
1-(4-Pyridylcarbonyl)-benzotriazol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H8N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
149-153 °C (lit.)
SMILES String
O=C(c1ccncc1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C12H8N4O/c17-12(9-5-7-13-8-6-9)16-11-4-2-1-3-10(11)14-15-16/h1-8H
InChIKey
FVEXIHSMWMFMRK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable