Merck
631418
Sigma-Aldrich
Benzo[k,l]xanthen-3,4-dicarbonsäureanhydrid
Synonym(e):
Benzoxanthene anhydride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H8O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
O=C1OC(=O)c2ccc3-c4ccccc4Oc5ccc1c2c35
InChI
1S/C18H8O4/c19-17-11-6-5-10-9-3-1-2-4-13(9)21-14-8-7-12(18(20)22-17)15(11)16(10)14/h1-8H
InChIKey
CMDRTRYVGCWWHS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)