Merck
631337
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-4-Methoxybenzylamin-Hydrochlorid
97%
Größe auswählen
5 G
CHF 199.00
CHF 199.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 199.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H11NO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 199.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
190-195 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
Cl.COc1ccc(CN)cc1O
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c1-11-8-3-2-6(5-9)4-7(8)10;/h2-4,10H,5,9H2,1H3;1H
InChIKey
IEVBKUSXLSVMOB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)