Merck
631086
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethoxy-N-Methylbenzylamin
97%
Größe auswählen
5 G
CHF 162.00
CHF 162.00
Voraussichtliches Versanddatum05. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 162.00
About This Item
Lineare Formel:
(H3CO)2C6H3CH2NHCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 162.00
Voraussichtliches Versanddatum05. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5410 (lit.)
bp
103-106 °C/0.5 mmHg (lit.)
Dichte
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CNCc1ccc(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C10H15NO2/c1-11-7-8-4-5-9(12-2)10(6-8)13-3/h4-6,11H,7H2,1-3H3
InChIKey
XQODFBIAQVJQHF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)