Merck
630837
Sigma-Aldrich
2-Octyn-1-ol
97%
Größe auswählen
5 G
CHF 38.20
CHF 38.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 38.20
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)4C≡COH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.20
Beilstein:
1744120
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 38.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4560 (lit.)
bp
76-78 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
0.880 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CCCCCC#CCO
InChI
1S/C8H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-5,8H2,1H3
InChIKey
TTWYFVOMGMBZCF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
195.8 °F
Flammpunkt (°C)
91 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2