Merck
630462
Sigma-Aldrich
3,3-Difluor-2-(2-pyrrolidinylmethyl)-acrylsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H11F2NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Brechungsindex
n20/D 1.4916 (lit.)
SMILES String
OC(=O)\C(CC1CCCN1)=C(/F)F
InChI
1S/C8H11F2NO2/c9-7(10)6(8(12)13)4-5-2-1-3-11-5/h5,11H,1-4H2,(H,12,13)
InChIKey
AADSEYMFBPZLJU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)