Merck
617008
Sigma-Aldrich
Triphenyl-d15-phosphinoxid
98 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
(C6D5)3PO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % D
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
150-157 °C
Massenverschiebung
M+15
SMILES String
O=P(C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])(C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H])C3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H]
InChI
1S/C18H15OP/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D,15D
InChIKey
FIQMHBFVRAXMOP-KLHTYYPYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
356.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
180 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)