Merck
616567
Sigma-Aldrich
L-Milchsäure-3,3,3-d-3
85 % (w/w) in H2O, ≥98 atom % D, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
About This Item
Lineare Formel:
CD3CH(OH)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
93.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51113400
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Beschreibung
Packaged as gram of solution
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Assay
≥98% (CP)
≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Konzentration
85 % (w/w) in H2O
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1D3
InChIKey
JVTAAEKCZFNVCJ-VGCLAIIRSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)