Merck
616087
Sigma-Aldrich
Fmoc-Val-OH-d8
98 atom % D
Synonym(e):
N-(Fluorenyl-9-methoxycarbonyl)-L-valin-2,3,4,4,4,5,5,5-d8, L-Valin-d8, N-Fmoc Derivat
Größe auswählen
1 G
CHF 2’840.00
CHF 2’840.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 2’840.00
About This Item
Lineare Formel:
(CD3)2CDCD(NH-Fmoc)COOH
Molekulargewicht:
347.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 2’840.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D -17°, c = 1 in DMF
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
143-145 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Massenverschiebung
M+8
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[C@]([2H])(NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C20H21NO4/c1-12(2)18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-18H,11H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1/i1D3,2D3,12D,18D
InChIKey
UGNIYGNGCNXHTR-CHKHYCMRSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)