Merck
615307
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-3-pentan(ol-d)
98 atom % D
Synonym(e):
3-Ethyl-3-pentan(ol-d)
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)3C-OD
Molekulargewicht:
117.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Dichte
0.831 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H]OC(CC)(CC)CC
InChI
1S/C7H16O/c1-4-7(8,5-2)6-3/h8H,4-6H2,1-3H3/i8D
InChIKey
XKIRHOWVQWCYBT-BNEYPBHNSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable