Merck
615110
Sigma-Aldrich
1-Pentan(ol-d)
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Synonym(e):
Amylalkohol-OD, Pentylalkohol-d
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3CH2OD
Molekulargewicht:
89.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Assay
≥99% (CP)
bp
136-138 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-78 °C (lit.)
Dichte
0.820 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H]OCCCCC
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3/i6D
InChIKey
AMQJEAYHLZJPGS-RAMDWTOOSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
120.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
49 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)