Merck
614513
Sigma-Aldrich
1-Brompentan-d11
98 atom % D, 99% (CP)
Synonym(e):
Amyl-bromid-d11
About This Item
Lineare Formel:
CD3(CD2)3CD2Br
Molekulargewicht:
162.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
bp
130 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-95 °C (lit.)
Dichte
1.306 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+11
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C5H11Br/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2
InChIKey
YZWKKMVJZFACSU-GILSBCIXSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
89.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
32.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)