Merck
614009
Sigma-Aldrich
Hydrazin-d4 Monodeuterat
98 atom % D
Synonym(e):
Hydrazin-d4 deuteriert
Größe auswählen
20 G
CHF 881.00
CHF 881.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 G
CHF 881.00
About This Item
Lineare Formel:
ND2ND2 · D2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
56.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 881.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Brechungsindex
n20/D 1.428
bp
120.1 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-51.7 °C (lit.)
Dichte
1.156 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]O[2H].[2H]N([2H])N([2H])[2H]
InChI
1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2/i/hD6
InChIKey
IKDUDTNKRLTJSI-YIKVAAQNSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
165.2 °F
Flammpunkt (°C)
74 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)