Merck
613975
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylphenol-3,5,6-d3
98 atom % D
Größe auswählen
250 MG
CHF 390.00
CHF 390.00
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 390.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8D3H7O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 390.00
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
bp
211-212 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
22-23 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
CC1=C(O)C([2H])=C([2H])C(C)=C1[2H]
InChI
1S/C8H10O/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5,9H,1-2H3/i3D,4D,5D
InChIKey
KUFFULVDNCHOFZ-QGZYMEECSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)