Merck
613762
Sigma-Aldrich
(+)-1,3-Butadien-d6-diepoxid
97 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4D6O2
Molekulargewicht:
92.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
97 atom % D
Assay
97% (CP)
Mol-Gew.
92.01 by atom % calculation
bp
56-58 °C/25 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2-4 °C (lit.)
Dichte
1.189 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]C1([2H])OC1([2H])C2([2H])OC2([2H])[2H]
InChI
1S/C4H6O2/c1-3(5-1)4-2-6-4/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2,3D,4D
InChIKey
ZFIVKAOQEXOYFY-UFSLNRCZSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)