Merck
609722
Sigma-Aldrich
Kohlendioxid-18O2
85 atom % 18O
About This Item
Lineare Formel:
C18O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
48.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142200
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
85 atom % 18O
mp (Schmelzpunkt)
-78 °C (subl.) (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[18O]=C=[18O]
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i2+2,3+2
InChIKey
CURLTUGMZLYLDI-FTOQCNSHSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)