Merck
609307
Sigma-Aldrich
Biuret-15N3
≥98 atom % 15N, ≥98% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
H215N(CO)15NH(CO)15NH2
Molekulargewicht:
106.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
≥98 atom % 15N
Assay
≥98% (CP)
Form
solid
bp
185-190 °C (dec.)(lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[15NH2]C(=O)[15NH]C([15NH2])=O
InChI
1S/C2H5N3O2/c3-1(6)5-2(4)7/h(H5,3,4,5,6,7)/i3+1,4+1,5+1
InChIKey
OHJMTUPIZMNBFR-FRSWOAELSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable