Wichtige Dokumente
608920
Dicyandiamid-15N4
98 atom % 15N
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
15NH2C(=15NH)15NHC15N
Molekulargewicht:
88.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Form
solid
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[15NH2]C(=[15NH])[15NH]C#[15N]
InChI
1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)/i3+1,4+1,5+1,6+1
InChIKey
QGBSISYHAICWAH-PQVJJBODSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)