Wichtige Dokumente
605557
DL-Glyceraldehyd-1-13C
0.1 M in water, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Synonym(e):
2,3-Dihydroxypropanal-1-13C
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2CH(OH)13CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
91.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352114
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥99% (CP)
Konzentration
0.1 M in water
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCC(O)[13CH]=O
InChI
1S/C3H6O3/c4-1-3(6)2-5/h1,3,5-6H,2H2/i1+1
InChIKey
MNQZXJOMYWMBOU-OUBTZVSYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?