Merck
604461
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-buten-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH=13C(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
71.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
bp
35-38 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-134 °C (lit.)
Dichte
0.671 g/mL (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
C\C=[13C](\C)C
InChI
1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4H,1-3H3/i5+1
InChIKey
BKOOMYPCSUNDGP-HOSYLAQJSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F
Flammpunkt (°C)
-20 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)