Merck
604054
Sigma-Aldrich
Acetylendicarbonsäure-13C4-dimethylester
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
CH313CO213C≡13C13CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Dichte
1.156 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
CO[13C](=O)[13C]#[13C][13C](=O)OC
InChI
1S/C6H6O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h1-2H3/i3+1,4+1,5+1,6+1
InChIKey
VHILMKFSCRWWIJ-PQVJJBODSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
186.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
86 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)