Merck
603872
Sigma-Aldrich
Phthalsäure-13C6-anhydrid
99 atom % 13C
Synonym(e):
1,3-Isobenzofurandione-13C6
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C6C2H4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
bp
284 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
131-134 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
O=C1OC(=O)[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]12
InChI
1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChIKey
LGRFSURHDFAFJT-IDEBNGHGSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
305.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
152 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)