Merck
603813
Sigma-Aldrich
Propionaldehyd-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
1-Propanal-13C
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH213CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
59.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
bp
46-50 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-81 °C (lit.)
Dichte
0.819 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CC[13CH]=O
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3/i3+1
InChIKey
NBBJYMSMWIIQGU-LBPDFUHNSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-22.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-30 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)