Merck
598054
Sigma-Aldrich
2-[(Trimethylsilyl)ethinyl]anisol
98%
Synonym(e):
3,5-Dimethoxy-1-(trimethylsilylethinyl)-benzol
About This Item
Lineare Formel:
H3COC6H4C≡CSi(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.5420 (lit.)
bp
247-249 °C (lit.)
Dichte
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccccc1C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H16OSi/c1-13-12-8-6-5-7-11(12)9-10-14(2,3)4/h5-8H,1-4H3
InChIKey
HNAJPTRCGNBCPB-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)