Merck
597996
Sigma-Aldrich
4,6-Diethyldibenzothiophen
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H16S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
49-50 °C (lit.)
SMILES String
CCc1cccc2c3cccc(CC)c3sc12
InChI
1S/C16H16S/c1-3-11-7-5-9-13-14-10-6-8-12(4-2)16(14)17-15(11)13/h5-10H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
UMQGGSYHJPHWFV-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)