Merck
597961
Sigma-Aldrich
4-Chlor-benzoylchlorid-α-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H413COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
bp
102-104 °C/11 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
11-14 °C (lit.)
Dichte
1.373 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
Clc1ccc(cc1)[13C](Cl)=O
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H/i7+1
InChIKey
RKIDDEGICSMIJA-CDYZYAPPSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)