Merck
597864
Sigma-Aldrich
Dichlor-phenylsilan
≥98%
Synonym(e):
Phenyl-dichlorsilan
About This Item
Lineare Formel:
Cl2SiHC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.10
Beilstein:
2433865
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.525 (lit.)
bp
65-66 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H][Si](Cl)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C6H6Cl2Si/c7-9(8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,9H
InChIKey
VIRVTHOOZABTPR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
118.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
48 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1