Merck
597813
Sigma-Aldrich
4,7-Dichlorisatin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H3Cl2NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
250-252 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccc(Cl)c2C(=O)C(=O)Nc12
InChI
1S/C8H3Cl2NO2/c9-3-1-2-4(10)6-5(3)7(12)8(13)11-6/h1-2H,(H,11,12,13)
InChIKey
NUXYYWOWNFEMNH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)