Merck
596701
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorbenzoyl)-1H-benzotriazol
97%
Synonym(e):
1H-Benzotriazol-1-yl(4-chlorophenyl)methanone
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H8ClN3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.68
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
135-139 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccc(cc1)C(=O)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C13H8ClN3O/c14-10-7-5-9(6-8-10)13(18)17-12-4-2-1-3-11(12)15-16-17/h1-8H
InChIKey
BLJBQVQHDXUDTE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Acylation of sodium azide with N-acylbenzotiazoles
  • Gas-phase thermolysis
  • Chemoselective reduction
Reactant for synthesis of:
  • Diketone oximes by phenylation
  • Amides by acylation of amines
  • 1,2-Diketones by coupling of N-acylbenzotriazoles
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)