Merck
596299
Sigma-Aldrich
3-Brom-2-ethoxy-5-methylphenylboronsaeure
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H2(OC2H5)(CH3)B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.90
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
98-102 °C (lit.)
SMILES String
CCOc1c(Br)cc(C)cc1B(O)O
InChI
1S/C9H12BBrO3/c1-3-14-9-7(10(12)13)4-6(2)5-8(9)11/h4-5,12-13H,3H2,1-2H3
InChIKey
BTBLZNZUELXCOT-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)