Merck
596175
Sigma-Aldrich
6-Chlorpyridin-3-carboxaldehyd
96%
Synonym(e):
6-Chlornicotinaldehyd
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4ClNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
77-81 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
chloro
SMILES String
[H]C(=O)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H4ClNO/c7-6-2-1-5(4-9)3-8-6/h1-4H
InChIKey
AFWWKZCPPRPDQK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)