594903
2-Keto-3-(methyl-d3)-buttersäure-4-13C Natriumsalz
98 atom % D, 99 atom % 13C
Synonym(e):
Natrium-α-ketoisovalerat-3-(methyl-d3),4-13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % D
Qualitätsniveau
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
227-230 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[Na+].[2H]C([2H])([2H])C([13CH3])C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1D3,2+1;
InChIKey
WIQBZDCJCRFGKA-CKHMYQJJSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Artikel
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.