Merck
594482
Sigma-Aldrich
2-Brom-2′-chloracetophenon
95%
Synonym(e):
2-Bromo-1-(2-chlorophenyl)-1-ethanone, 2-Bromo-1-(2-chlorophenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(2′-chlorophenyl)ethanone, 2-Bromo-o-chloroacetophenone, 2-Chlorophenacyl bromide, Bromomethyl 2-chlorophenyl ketone, o-Chlorophenacyl bromide
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4COCH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.590 (lit.)
bp
105 °C/1 mmHg (lit.)
Dichte
1.602 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
chloro
ketone
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1ccccc1C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrClO/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4H,5H2
InChIKey
WZWWEVCLPKAQTA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)