Merck
593338
Sigma-Aldrich
2,5-Bis-(brommethyl)-1-methoxy-4-octyloxybenzol
98%
About This Item
Lineare Formel:
(BrCH2)2C6H2(OCH3)OCH2(CH2)6CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
422.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
97.2-99.3 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCOc1cc(CBr)c(OC)cc1CBr
InChI
1S/C17H26Br2O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-21-17-11-14(12-18)16(20-2)10-15(17)13-19/h10-11H,3-9,12-13H2,1-2H3
InChIKey
RJQMAKONXJAZGF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Precursor for synthesis of light emitting polymer from PPV class.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)