Wichtige Dokumente
593311
2-Hydroxy-3-methylpyridin
97%
About This Item
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
139-143 °C (lit.)
SMILES String
CC1=CC=CNC1=O
InChI
1S/C6H7NO/c1-5-3-2-4-7-6(5)8/h2-4H,1H3,(H,7,8)
InChIKey
MVKDNXIKAWKCCS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)