Merck
593087
Sigma-Aldrich
3-Chlorbenzo[b]thiophen-2-carbonsäurechlorid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H4Cl2OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
112-116 °C
SMILES String
ClC(=O)c1sc2ccccc2c1Cl
InChI
1S/C9H4Cl2OS/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)13-8(7)9(11)12/h1-4H
InChIKey
GWKSSMDJEWPKCM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)