Wichtige Dokumente
592447
Methyl-4-fluorcinnamat, überwiegend trans
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4CH=CHCO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
45-49 °C (lit.)
SMILES String
[H]\C(=C(\[H])c1ccc(F)cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H9FO2/c1-13-10(12)7-4-8-2-5-9(11)6-3-8/h2-7H,1H3/b7-4+
InChIKey
HSNCAEKOZRUMTB-QPJJXVBHSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?