Merck
592064
Sigma-Aldrich
Poly(pentabromphenylmethacrylat)
About This Item
Lineare Formel:
(C10H5Br5O2)n
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Brechungsindex
n20/D 1.710 (lit.)
Übergangstemp.
Tg (DSC) 37 °C (onset)
Löslichkeit
chloroform: soluble
Anwendung
High refractive index polymer for optical waveguides
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.