Wichtige Dokumente
181358
Poly(benzylmethacrylat)
average Mw ~100,000 by GPC, powder
Synonym(e):
PBMA
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mw ~100,000 by GPC
Brechungsindex
n20/D 1.568 (lit.)
Übergangstemp.
Tg 54 °C
Dichte
1.179 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=C)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O2/c1-9(2)11(12)13-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,1,8H2,2H3
InChIKey
AOJOEFVRHOZDFN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.