Merck
591025
Sigma-Aldrich
4,6-Dihydroxy-5-methylpyrimidin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H6N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
Cc1c(O)ncnc1O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-3-4(8)6-2-7-5(3)9/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
InChIKey
OREVOAMPEBWISR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)