Merck
590568
Sigma-Aldrich
Tetrakis-(dimethylamido)-silan
electronic grade, 99.9999%
Synonym(e):
Octamethylsilantetramin
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)2N]4Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.39
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Qualität
electronic grade
Assay
99.9999%
bp
196 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
15 °C (lit.)
Dichte
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN(C)[Si](N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C8H24N4Si/c1-9(2)13(10(3)4,11(5)6)12(7)8/h1-8H3
InChIKey
SSCVMVQLICADPI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
136.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
58 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)