Merck
590274
Sigma-Aldrich
Benzolsulfonylazid, funktionalisiertes Kieselgel
40-63 μm, extent of labeling: 0.5-1.0 mmol/g loading
Größe auswählen
5 G
CHF 169.00
CHF 169.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 169.00
About This Item
Lineare Formel:
Si(CH2)2C6H4SO2N3
Molekulargewicht:
238.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352125
NACRES:
NA.22
CHF 169.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
0.5-1.0 mmol/g loading
Partikelgröße
40-63 μm
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Since the preparation of the first organic azide, phenyl azide, by Peter Griess in 1864 this energy-rich and versatile class of compounds has enjoyed considerable interest.