Merck
589071
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylendiacryloylchlorid
technical grade
About This Item
Lineare Formel:
C6H4(CH=CHCOCl)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
technical grade
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
171-172 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC(=O)\C=C\c1ccc(\C=C\C(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C12H8Cl2O2/c13-11(15)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-12(14)16/h1-8H/b7-5+,8-6+
InChIKey
WQZLRZFBCIUDFL-KQQUZDAGSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges