Merck
588881
Sigma-Aldrich
Cyclohexan-1,2,4,5-tetracarbonsäure, cis-trans Gemisch
95%
About This Item
Lineare Formel:
C6H8(CO2H)4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>220 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)C1CC(C(CC1C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O8/c11-7(12)3-1-4(8(13)14)6(10(17)18)2-5(3)9(15)16/h3-6H,1-2H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)
InChIKey
ZPAKUZKMGJJMAA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)