Merck
588261
Sigma-Aldrich
Brombenzol-4-13C
99 atom % 13C
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC5H5Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
bp
156 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-31 °C (lit.)
Dichte
1.500 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
Brc1cc[13cH]cc1
InChI
1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1
InChIKey
QARVLSVVCXYDNA-OUBTZVSYSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
123.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
51 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)