Merck
588229
Sigma-Aldrich
Benzyl-chlorid-Ring-13C6
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Synonym(e):
α-Chlorotoluene (phenyl-13C6), Benzyl-chlorid (phenyl-13C6)
About This Item
Lineare Formel:
13C6H5CH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.54
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥99% (CP)
bp
177-181 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-43 °C (lit.)
Dichte
1.151 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
ClC[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
InChIKey
KCXMKQUNVWSEMD-ZXJNGCBISA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
165.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
74 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)